2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23125-1G OR23125-250MG
APOSOR23125-1GEA 395 EUR
APOSOR23125-1G APOSOR23125-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₇H₃ClN₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681992
CAS nummer: 321309-31-3
UN: 1759
ADR: 8,III