5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23136-1G OR23136-5G
APOSOR23136-1GEA 29.2 EUR
APOSOR23136-1G APOSOR23136-5G
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Formule: C₆H₃BrN₂O
Smeltpunt: 73…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682026
CAS nummer: 51376-06-8