3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23143-1G OR23143-250MG OR23143-5G
APOSOR23143-1GEA 87.6 EUR
APOSOR23143-1G APOSOR23143-250MG APOSOR23143-5G
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Formule: C₅H₆BrNO
Kookpunt: 44 °C/0,4mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02677720
CAS nummer: 130628-75-0
UN: 3265
ADR: 8,III