Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23145-5G OR23145-25G OR23145-100G
APOSOR23145-5GEA 43.8 EUR
APOSOR23145-5G APOSOR23145-25G APOSOR23145-100G
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
Kookpunt: 125 °C/11mmHg
Smeltpunt: 91…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015895
CAS nummer: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9