5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23158-1G OR23158-250MG
APOSOR23158-1GEA 220 EUR
APOSOR23158-1G APOSOR23158-250MG
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂S
Smeltpunt: 260…261 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02682027
CAS nummer: 306934-96-3