5-Bromo-m-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
OR2316-100G
OR2316-1KG
OR2316-500G
APOSOR2316-100GEA
33.7
EUR
APOSOR2316-100G
APOSOR2316-1KG
APOSOR2316-500G
5-Bromo-m-xylene 98%
5-Bromo-m-xylene
Formule:
C₈H₉Br MW: 185.06 g/mol Kookpunt: 202…204 °C Dichtheid: 1.361 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 87 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000087 CAS nummer: 556-96-7 |