6-Quinoxalinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 22 EUR
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Quinoxalinecarboxylic acid
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01365834
CAS nummer: 6925-00-4