Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23161-250MG OR23161-100MG OR23161-1G
APOSOR23161-250MGEA 96.4 EUR
APOSOR23161-250MG APOSOR23161-100MG APOSOR23161-1G
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClN₂O
Smeltpunt: 119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682002
CAS nummer: 258503-93-4
UN: 3261
ADR: 8,II