Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23172-1G OR23172-5G
APOSOR23172-1GEA 0 EUR
APOSOR23172-1G APOSOR23172-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClOS
Kookpunt: 122…124 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 39827-12-8
UN: 3261
ADR: 8,III