Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2318-25G OR2318-5G
APOSOR2318-25GEA 39.5 EUR
APOSOR2318-25G APOSOR2318-5G
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002554
CAS nummer: 787-70-2
EINECS: 212-328-3