4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23183-1G OR23183-100MG OR23183-250MG OR23183-500MG
APOSOR23183-1GEA 593 EUR
APOSOR23183-1G APOSOR23183-100MG APOSOR23183-250MG APOSOR23183-500MG
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
4-Benzylmorpholine-2-carbonylchloride hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407323
CAS nummer: 135072-14-9