1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23189-250MG OR23189-1G OR23189-5G
APOSOR23189-250MGEA 43.8 EUR
APOSOR23189-250MG APOSOR23189-1G APOSOR23189-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Formule: C₆H₇ClN₂O
Smeltpunt: 73…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407950
CAS nummer: 49783-84-8
UN: 3261
ADR: 8,III