α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 40.9 EUR
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Kookpunt: 111 °C/1,5mmHg
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001794
CAS nummer: 22115-41-9
UN: 3261
ADR: 8,II