Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
OR23195-100G OR23195-500G
APOSOR23195-100GEA 43.8 EUR
APOSOR23195-100G APOSOR23195-500G
Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Thiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₅H₃ClOS
Kookpunt: 206…208 °C
Dichtheid: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005428
CAS nummer: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,II