(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Aminomethyl)-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
OR23240-250MG OR23240-1G
APOSOR23240-250MGEA 145 EUR
APOSOR23240-250MG APOSOR23240-1G
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formule: C₇H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02055811
CAS nummer: 352018-93-0
UN: 2735
ADR: 8,III