2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23252-1G OR23252-250MG
APOSOR23252-1GEA 139 EUR
APOSOR23252-1G APOSOR23252-250MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682016
CAS nummer: 321309-43-7