4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23259-1G OR23259-250MG
APOSOR23259-1GEA 238 EUR
APOSOR23259-1G APOSOR23259-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂S
Smeltpunt: 230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085167
CAS nummer: 187999-31-1