(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
OR23265-100G OR23265-500G
APOSOR23265-100GEA 164 EUR
APOSOR23265-100G APOSOR23265-500G
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Formule: C₅H₉BrO
Kookpunt: 170…171 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00016894
CAS nummer: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3