6-Morpholinonicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23273-1G OR23273-250MG
APOSOR23273-1GEA 0 EUR
APOSOR23273-1G APOSOR23273-250MG
6-Morpholinonicotinaldehyde
6-Morpholinonicotinaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 88…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03659703
CAS nummer: 173282-60-5