2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23282-1G OR23282-5G
APOSOR23282-1GEA 30.8 EUR
APOSOR23282-1G APOSOR23282-5G
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂S
Smeltpunt: 173…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00141954
CAS nummer: 7113-10-2