2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23284-1G OR23284-250MG
APOSOR23284-1GEA 46.8 EUR
APOSOR23284-1G APOSOR23284-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NOS
Smeltpunt: 51…52 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02681934
CAS nummer: 20949-81-9