4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23288-1G OR23288-250MG OR23288-5G
APOSOR23288-1GEA 24.9 EUR
APOSOR23288-1G APOSOR23288-250MG APOSOR23288-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.18 g/mol
Smeltpunt: 263…272 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682056
CAS nummer: 16209-00-0