1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23295-1G OR23295-5G
APOSOR23295-1GEA 117 EUR
APOSOR23295-1G APOSOR23295-5G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇IN₂
Smeltpunt: 91…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681941
CAS nummer: 368869-86-7