4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23297-1G OR23297-25G OR23297-5G
APOSOR23297-1GEA 22 EUR
APOSOR23297-1G APOSOR23297-25G APOSOR23297-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Formule: C₉H₉N₃
Smeltpunt: 54…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00626298
CAS nummer: 17635-45-9