4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(1-Imidazolyl)benzoic acid
OR23298-1G OR23298-500MG OR23298-5G
APOSOR23298-1GEA 42.4 EUR
APOSOR23298-1G APOSOR23298-500MG APOSOR23298-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00586645
CAS nummer: 17616-04-5