2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2330-1G OR2330-25G OR2330-5G
APOSOR2330-1GEA 24.9 EUR
APOSOR2330-1G APOSOR2330-25G APOSOR2330-5G
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
2-(Chloromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170.5930 g/mol
Smeltpunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06208434
CAS nummer: 85888-81-9
UN: 3261
ADR: 8 III