4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Formylphenyl)-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
OR23305-1G OR23305-5G
APOSOR23305-1GEA 22 EUR
APOSOR23305-1G APOSOR23305-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇N₃O
MW: 173.1714 g/mol
Smeltpunt: 149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681969
CAS nummer: 27996-86-7