(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23307-1G OR23307-5G OR23307-10G
APOSOR23307-1GEA 42.4 EUR
APOSOR23307-1G APOSOR23307-5G APOSOR23307-10G
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Formule: C₉H₉N₃O
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682061
CAS nummer: 143426-50-0