3-(Chloromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2331-1G OR2331-25G OR2331-5G
APOSOR2331-1GEA 22 EUR
APOSOR2331-1G APOSOR2331-25G APOSOR2331-5G
3-(Chloromethyl)benzoic acid
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
Smeltpunt: 136…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191922
CAS nummer: 31719-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II