4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23311-25G OR23311-5G
APOSOR23311-25GEA 614 EUR
APOSOR23311-25G APOSOR23311-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine 98%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Kookpunt: 122…124 °C/0,05mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086117
CAS nummer: 216144-45-5