3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23313-1G OR23313-250MG OR23313-5G
APOSOR23313-1GEA 149 EUR
APOSOR23313-1G APOSOR23313-250MG APOSOR23313-5G
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂S
MW: 219.26 g/mol
Smeltpunt: 200…201 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682065
CAS nummer: 28077-41-0