6-Phenoxypyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23323-1G OR23323-25G OR23323-5G
APOSOR23323-1GEA 22 EUR
APOSOR23323-1G APOSOR23323-25G APOSOR23323-5G
6-Phenoxypyridin-3-amine
6-Phenoxypyridin-3-amine
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Smeltpunt: 71…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01692449
CAS nummer: 25194-67-6