2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23330-1G OR23330-250MG
APOSOR23330-1GEA 99.3 EUR
APOSOR23330-1G APOSOR23330-250MG
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 210…211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682072
CAS nummer: 127958-10-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable