3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophen-2-yl)methanol
OR23357-1G OR23357-250MG OR23357-5G
APOSOR23357-1GEA 58.4 EUR
APOSOR23357-1G APOSOR23357-250MG APOSOR23357-5G
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Formule: C₉H₉NOS
Kookpunt: 104…108 °C/1,5mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052578
CAS nummer: 107073-27-8