tert-Butylnitriet 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2337-100G OR2337-25G OR2337-500G
APOSOR2337-100GEA 71.6 EUR
APOSOR2337-100G APOSOR2337-25G APOSOR2337-500G
tert-Butylnitriet 95%
tert-Butylnitriet
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Kookpunt: 61…63 °C
Dichtheid: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –10 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002055
CAS nummer: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II