2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23376-1G OR23376-5G
APOSOR23376-1GEA 87.6 EUR
APOSOR23376-1G APOSOR23376-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₃
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086168
CAS nummer: 1914-60-9