5-Phenylnicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23382-1G OR23382-250MG
APOSOR23382-1GEA 0 EUR
APOSOR23382-1G APOSOR23382-250MG
5-Phenylnicotinic acid
5-Phenylnicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Smeltpunt: 260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086176
CAS nummer: 10177-12-5