1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23386-1G OR23386-250MG
APOSOR23386-1GEA 110 EUR
APOSOR23386-1G APOSOR23386-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltpunt: 182…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463580
CAS nummer: 1133-77-3