1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-CBZ protected
OR23396-1G OR23396-250MG OR23396-5G
APOSOR23396-1GEA 36.6 EUR
APOSOR23396-1G APOSOR23396-250MG APOSOR23396-5G
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407298
CAS nummer: 39945-51-2