5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23397-5G OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA 81.8 EUR
APOSOR23397-5G APOSOR23397-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
5-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
Kookpunt: 105…107 °C/10mmHg
Smeltpunt: 44…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03069318
CAS nummer: 4923-87-9