Cyclohexylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phenylcyclohexane
OR2340-100G OR2340-25G
APOSOR2340-100GEA 24.9 EUR
APOSOR2340-100G APOSOR2340-25G
Cyclohexylbenzene
Cyclohexylbenzene
Formule: C₁₂H₁₆
Kookpunt: 239…240 °C
Smeltpunt: 44381 °C
Dichtheid: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001451
CAS nummer: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III