[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzyl alcohol
OR23400-1G OR23400-250MG OR23400-5G OR23400-500MG OR23400-10G OR23400-25G
APOSOR23400-1GEA 120 EUR
APOSOR23400-1G APOSOR23400-250MG APOSOR23400-5G APOSOR23400-500MG APOSOR23400-10G APOSOR23400-25G
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03659708
CAS nummer: 143426-51-1