4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23401-1G OR23401-250MG
APOSOR23401-1GEA 488 EUR
APOSOR23401-1G APOSOR23401-250MG
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Smeltpunt: 81…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03659728
CAS nummer: 465514-27-6
UN: 3259
ADR: 8,III