2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3,4,5,6-Pentamethylphenacyl chloride
OR23406-1G OR23406-250MG
APOSOR23406-1GEA 187 EUR
APOSOR23406-1G APOSOR23406-250MG
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Formule: C₁₃H₁₇ClO
Smeltpunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00117891
CAS nummer: 57196-63-1
UN: 3261
ADR: 8 III