4-Methoxybenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23419-100G OR23419-25G OR23419-500G
APOSOR23419-100GEA 90.6 EUR
APOSOR23419-100G APOSOR23419-25G APOSOR23419-500G
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Kookpunt: 256…257 °C/765mmHg
Smeltpunt: 57…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001818
CAS nummer: 874-90-8
EINECS: 212-871-6