2-Chloro-3-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2342-100G OR2342-25G OR2342-5G
APOSOR2342-100GEA 121 EUR
APOSOR2342-100G APOSOR2342-25G APOSOR2342-5G
2-Chloro-3-iodopyridine
2-Chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Smeltpunt: 93…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661298
CAS nummer: 78607-36-0