2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Methylthio)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine hydroiodide
OR23426-1G OR23426-5G
APOSOR23426-1GEA 36.6 EUR
APOSOR23426-1G APOSOR23426-5G
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Formule: C₅H₁₁IN₂S
MW: 258.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00829842
CAS nummer: 5445-73-8