2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23452-5G OR23452-25G
APOSOR23452-5GEA 0 EUR
APOSOR23452-5G APOSOR23452-25G
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
Formule: C₆H₆N₂S₂
Smeltpunt: 76…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052730
CAS nummer: 5147-80-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III