6-Nitroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2346-100G OR2346-25G
APOSOR2346-100GEA 150 EUR
APOSOR2346-100G APOSOR2346-25G
6-Nitroquinoline
6-Nitroquinoline
Formule: C₉H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006799
CAS nummer: 613-50-3