2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR23506-10G OR23506-1G OR23506-5G
APOSOR23506-10GEA 298 EUR
APOSOR23506-10G APOSOR23506-1G APOSOR23506-5G
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Formule: C₁₉H₂₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051629
CAS nummer: 111385-66-1